3,4-Dichlooraniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
A15199.0EEA 190 EUR
A15199.0E A15199.18 A15199.30 A15199.36
3,4-Dichlooraniline ≥98%
3,4-Dichlooraniline
Purity: 98% CAS No.: 95-76-1 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 70-73° Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 636837 Merck Reference: 14,3054 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007768
Formule: C₆H₅Cl₂N
Kookpunt: 272 °C
Smeltpunt: 70…73 °C
Dichtheid: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 135 °C (275 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007768
CAS nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3054