3,5-Dichlooraniline 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13922.0B A13922.18 A13922.30
A13922.0BEA 358 EUR
A13922.0B A13922.18 A13922.30
3,5-Dichlooraniline 98
3,5-Dichlooraniline
Purity: 98% CAS No.: 626-43-7 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 133°(271°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 259-260°/741mm Beilstein Reference: 636492 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007774
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Kookpunt: 259…260 °C (741 mmHg)
Smeltpunt: 49…53 °C
Dichtheid: 1.58
Vlampunt: 133 °C (271 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007774
CAS nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1 II