4-Chlooraniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
A12879.30EA 31.7 EUR
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
4-Chlooraniline ≥98%
4-Chlooraniline
Purity: 98% CAS No.: 106-47-8 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 67-72° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 471359 Merck Reference: 14,2118 UN No.: 2018 MDL No.: MFCD00007835
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 232 °C
Smeltpunt: 67…72 °C
Dichtheid: 1,430
Vlampunt: 120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007835
CAS nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2118