2,5-Dichloro-4-nitroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BTB07535.1 BTB07535.10 BTB07535.50
MAYBBTB07535.1EA 0 EUR
MAYBBTB07535.1 MAYBBTB07535.10 MAYBBTB07535.50
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
2,5-Dichloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025157
CAS nummer: 6627-34-5
EINECS: 229-591-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III