Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
B24283.14 B24283.22 B24283.36
B24283.14EA 22.2 EUR
B24283.14 B24283.22 B24283.36
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline) 95%
Dicloran (2,6-dichloro-4-nitroaniline)
Purity: 95% CAS No.: 99-30-9 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Odour: Recognizable Melting Point: 185-192° Boiling Point: 130°/2mm Beilstein Reference: 1459581 MDL No.: MFCD00007677
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207.02 g/mol
Kookpunt: 130 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 185…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007677
CAS nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III