2-Chloor-4-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 128 EUR
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Chloor-4-nitroaniline ≥98%
2-Chloor-4-nitroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Kookpunt: 320 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 106…109 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 193 °C (379 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007665
CAS nummer: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1 III