5-Chloor-2-nitroaniline
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
SB01014.1 SB01014.10 SB01014.50
MAYBSB01014.1EA 0 EUR
MAYBSB01014.1 MAYBSB01014.10 MAYBSB01014.50
5-Chloor-2-nitroaniline
5-Chloor-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 123…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007776
CAS nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III