4-Chloor-2-nitroaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18143.0B A18143.0I A18143.30
A18143.0BEA 424 EUR
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Chloor-2-nitroaniline ≥98%
4-Chloor-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 89-63-4 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 512436 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007836
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Smeltpunt: 114…118 °C
Dichtheid: 1.37
Vlampunt: 191 °C (375 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007836
CAS nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III