2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L18371.06 L18371.03
L18371.06EA 240 EUR
L18371.06 L18371.03
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline ≥98%
2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 41200-96-8 Molecular Formula: C9H11Cl2NO Formula Weight: 220.11 Melting Point: 40-44° Boiling Point: 110-112°/0.2mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00974411
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO
Kookpunt: 110…112 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00974411
CAS nummer: 41200-96-8
EINECS: 255-258-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III