1-Chloor-2-nitrobenzeen 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 63 EUR
ACRO109620010 ACRO109621000
1-Chloor-2-nitrobenzeen 99+%
1-Chloor-2-nitrobenzeen
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Kookpunt: 246
Smeltpunt: 32…34 °C
Dichtheid: 1.348 g/cm³
Vlampunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007061
CAS nummer: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %