1-Chloor-3-nitrobenzeen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chloronitrobenzene
B23423.18 B23423.30
B23423.18EA 28.9 EUR
B23423.18 B23423.30
1-Chloor-3-nitrobenzeen ≥98%
1-Chloor-3-nitrobenzeen
Purity: 98% CAS No.: 121-73-3 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 1907947 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007202
Formule: C₆H₄ClNO₂
Kookpunt: 235…236 °C
Smeltpunt: 43…47 °C
Dichtheid: 1,34
Vlampunt: 124 °C (255 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007202
CAS nummer: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151