1-Chloor-4-nitrobenzeen ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15396.30 A15396.0B A15396.0I
A15396.30EA 32.4 EUR
A15396.30 A15396.0B A15396.0I
1-Chloor-4-nitrobenzeen ≥98%
1-Chloor-4-nitrobenzeen
Purity: 98+% CAS No.: 100-00-5 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 82-86° Boiling Point: 238-242° Beilstein Reference: 508691 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007285
Formule: C₆H₄ClNO₂
Kookpunt: 238…242 °C
Smeltpunt: 82…86 °C
Dichtheid: 1,515
Vlampunt: 127 °C (260 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007285
CAS nummer: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151