4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L10108.06
L10108.14
L10108.06EA
40.6
EUR
L10108.06
L10108.14
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
4-Chloro-3-nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Formule:
C₆H₄ClNO₃ Smeltpunt: 124…129 °C Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043546 CAS nummer: 610-78-6 |