1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L06652.06 L06652.14
L06652.06EA 46.4 EUR
L06652.06 L06652.14
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Purity: 97% CAS No.: 3698-83-7 Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4 Formula Weight: 237.00 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 1685438 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00024186
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₄
Kookpunt: 135…155 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 98…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024186
CAS nummer: 3698-83-7
EINECS: 223-027-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III