1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 36.9 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 99%
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
Kookpunt: 315 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 48…53 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007075
CAS nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %