1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B22773.18
B22773.22
B22773.30
B22773.18EA
38.3
EUR
B22773.18
B22773.22
B22773.30
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, Technical Grade
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Purity: 90%
CAS No.: 610-40-2
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point:
Formule:
C₆H₃ClN₂O₄ Kookpunt: 14…16 °C (4 mmHg) Smeltpunt: ∼20…25 °C Dichtheid: 1,687 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007212 CAS nummer: 610-40-2 EINECS: 210-223-7 UN: 1577 ADR: 6.1,II |