2,4-Dichloroanisole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 39.1 EUR
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloroanisole ≥99%
2,4-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
Kookpunt: 125 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 24…27 °C
Dichtheid: 1,288
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044772
CAS nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5