2-Chloroanisole 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-methoxybenzene
L06952.18 L06952.30
L06952.18EA 64.7 EUR
L06952.18 L06952.30
2-Chloroanisole 98
2-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1.123
Vlampunt: 76 °C (168 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000557
CAS nummer: 766-51-8
EINECS: 212-167-9