3-Chloroanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A17327.18
A17327.30
A17327.18EA
57
EUR
A17327.18
A17327.30
3-Chloroanisole ≥98%
3-Chloroanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 2845-89-8
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2041497
MDL No.: MFCD00000591
Formule:
C₇H₇ClO Kookpunt: 192…194 °C Dichtheid: 1,168 Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000591 CAS nummer: 2845-89-8 EINECS: 220-642-7 |