2,3-Dichloorfenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 23.5 EUR
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Dichloorfenol ≥98%
2,3-Dichloorfenol
Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 206 °C
Smeltpunt: 57…60 °C
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 115 °C (239 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002160
CAS nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1 III