Erlenmeyer flasks, smalle hals, met baffles
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1134/08 1134/10 1134/12 1134/14
214-0242EA 135 EUR
214-0242 214-0243 214-0244 214-0245
Erlenmeyer flasks, smalle hals, met baffles
Kolven Erlenmeyers
Erlenmeyer flasks, met baffle, PYREX®, borosilicaatglas, ideaal voor gebruik in de voorbereiding van culturen. Vertoont vier baffle indents om te zorgen voor een optimale en consistente agitatie met wit etiketteringsgebied.
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Minimale thermische uitbreiding, zorgt voor een relatief hoge weerstand tegen temperatuurverschillen