Weefselinbedcassettes, type UNI
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2921-03 2921-04 2921-06 2921-12 2921-13 2921-10
631-9610EA 98.6 EUR
631-9610 631-9611 631-9613 631-9614 631-9615 KART2921-10
Weefselinbedcassettes, type UNI
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Weefselinbedcassettes voor paraffine-insluitsels, universeel type, geleverd met klem op afsluitdeksel die eenvoudig te verwijderen is. Deze zijn verkrijgbaar in vijf kleuren. Afmetingen: 28×40×6,8 mm.