3,4-Dichloorfenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12256.14 A12256.22
A12256.14EA 78 EUR
A12256.14 A12256.22
3,4-Dichloorfenol ≥99%
3,4-Dichloorfenol
Purity: 99% CAS No.: 95-77-2 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 64-68° Boiling Point: 252-255° Beilstein Reference: 1907693 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002258
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 252…255 °C
Smeltpunt: 64…68 °C
Dichtheid: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002258
CAS nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1 III