Weefselinbedcassettes, type Mega
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 409 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Weefselinbedcassettes, type Mega
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Materiaal: POM. Weefselinbedcassettes Mega Type voor monsters met grote afmetingen. Afmetingen: 28×40×13,6 mm