2,4-Dichloorfenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
147720050
147721000
147725000
ACRO147720050EA
19.1
EUR
ACRO147720050
ACRO147721000
ACRO147725000
2,4-Dichloorfenol 99%
2,4-Dichloorfenol
Formule:
C₆H₄Cl₂O Kookpunt: 210 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 41…44 °C Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002169 CAS nummer: 120-83-2 EINECS: 204-429-6 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03098 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 44 °C |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol) |