2,4-Dichloorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 36.3 EUR
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Dichloorfenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloorfenol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 210
Smeltpunt: 40…41 °C
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 114
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002169
CAS nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03098
Order Now
Specification Test Results
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C