Metalen schaaltjes voor histologie
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2923 2924
KART2923EA 90.3 EUR
KART2923 KART2924
Metalen schaaltjes voor histologie
Mallen Vormen voor histologie
Gemaakt van roestvrij staal om paraffineresten eenvoudig te verwijderen: het monster kan nauwkeurig gelokaliseerd worden in de paraffine.
Verpakking: Verpakt in zakken van 10 stuks.