2,5-Dichloorfenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24787.14 B24787.22 B24787.36
B24787.14EA 24.6 EUR
B24787.14 B24787.22 B24787.36
2,5-Dichloorfenol ≥98%
2,5-Dichloorfenol
Purity: 98% CAS No.: 583-78-8 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Odour: Phenol-like Melting Point: 55-58° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 1907692 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002174
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Kookpunt: 211 °C
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002174
CAS nummer: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1 III