2-Chloorfenol 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 30.3 EUR
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Chloorfenol 98+%
2-Chloorfenol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Kookpunt: 173…175 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 1.262 g/cm³
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002159
CAS nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %