3-Chloorfenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13671.18 A13671.22 A13671.30
A13671.18EA 73.8 EUR
A13671.18 A13671.22 A13671.30
3-Chloorfenol 98%
3-Chloorfenol
Purity: 98+% CAS No.: 108-43-0 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5660 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 214° Beilstein Reference: 1634401 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002256
Formule: C₆H₅ClO
Kookpunt: 214 °C
Smeltpunt: 30…34 °C
Dichtheid: 1,245
Vlampunt: 120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002256
CAS nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2154