4-Chloorfenol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Chlorophenol
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 26.9 EUR
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Chloorfenol 99+%
4-Chloorfenol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Kookpunt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 41…45 °C
Dichtheid: 1.26 g/cm³
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002318
CAS nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %