4-Chloorfenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Chlorophenol
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 70.8 EUR
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-Chloorfenol ≥99%
4-Chloorfenol
Purity: 99% CAS No.: 106-48-9 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 217-220° Beilstein Reference: 507004 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002318
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Kookpunt: 217…220 °C
Smeltpunt: 39…43 °C
Dichtheid: 1.306
Vlampunt: 115 °C (239 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002318
CAS nummer: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02173