Conische afdichtingen voor filtertrechters en filterflessen
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
462500 462512 462617 462723 462827 462932 463036 463139 463243
BRND462500EA 72.8 EUR
BRND462500 BRND462512 BRND462617 BRND462723 BRND462827 BRND462932 BRND463036 BRND463139 BRND463243
Conische afdichtingen voor filtertrechters en filterflessen
Steunen Steunhoezen
Conische afdichting om tussen filtertrechter en filterkolf te plaatsen.
These gaskets are made from EPDM rubber.