3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 23 EUR
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
3,4-Dichlorothiophenol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Kookpunt: 119…120 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 87…89 °C
Dichtheid: 1.407
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004840
CAS nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3