2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 30 EUR
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
2,6-Dichlorothiophenol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07 g/mol
Kookpunt: 101…103 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 46…50 °C
Vlampunt: 112 °C (233 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004833
CAS nummer: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7