2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12384.03 A12384.06 A12384.14
A12384.03EA 26 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
2,4-Dichlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 1122-41-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 15° Boiling Point: 60-62°/1.5mm Beilstein Reference: 2042868 MDL No.: MFCD00041421
Formule: C₆H₄Cl₂S
Kookpunt: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Smeltpunt: ∼15 °C
Dichtheid: 1,440
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041421
CAS nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7