2,4-Dichlorothiophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
TL00291.10 TL00291.50
MAYBTL00291.10EA 0 EUR
MAYBTL00291.10 MAYBTL00291.50
2,4-Dichlorothiophenol
2,4-Dichlorothiophenol
Formule: C₆H₄Cl₂S
Kookpunt: 115 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00041421
CAS nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7