3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
L10697.03
L10697.06
L10697.03EA
44.6
EUR
L10697.03
L10697.06
3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
3,5-Dichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 17231-94-6
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2041184
MDL No.: MFCD00041423
Formule:
C₆H₄Cl₂S MW: 179.07 g/mol Kookpunt: 270…272 °C Smeltpunt: 60…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041423 CAS nummer: 17231-94-6 UN: 2811 ADR: 6.1 II |