2-Chlorothiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12014.06
A12014.14
A12014.30
A12014.06EA
34.4
EUR
A12014.06
A12014.14
A12014.30
2-Chlorothiophenol ≥98%
2-Chlorothiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formule:
C₆H₅ClS Kookpunt: 108…110 °C (30 mmHg) Dichtheid: 1,277 Vlampunt: 88 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004830 CAS nummer: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 ADR: 8,III |