3-Chlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L04806.06
L04806.14
L04806.03
L04806.06EA
51.2
EUR
L04806.06
L04806.14
L04806.03
3-Chlorothiophenol ≥97%
3-Chlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Formule:
C₆H₅ClS Kookpunt: 104…105 °C (35 mmHg) Dichtheid: 1,244 Vlampunt: 90 °C (194 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004839 CAS nummer: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 ADR: 8,III |