4-Chlorothiophenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
154760050
154761000
154765000
ACRO154760050EA
26.7
EUR
ACRO154760050
ACRO154761000
ACRO154765000
4-Chlorothiophenol 98%
4-Chlorothiophenol
Formule:
C₆H₅ClS Kookpunt: 205 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 49…53 °C Dichtheid: 1,224 g/cm³ (60 °C) Vlampunt: 109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004847 CAS nummer: 106-54-7 EINECS: 203-408-9 UN: 3261 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |