4-Chlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B23838.14 B23838.22
B23838.14EA 26.4 EUR
B23838.14 B23838.22
4-Chlorothiophenol ≥97%
4-Chlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 106-54-7 Molecular Formula: C6H5ClS Formula Weight: 144.62 Flash Point: 81°(177°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 205-207° Beilstein Reference: 605971 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004847
Formule: C₆H₅ClS
Kookpunt: 205…207 °C
Smeltpunt: 48…52 °C
Dichtheid: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Vlampunt: 81 °C (177 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004847
CAS nummer: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 1759
ADR: 8,III