2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Mercapto-2,4,5-trichlorobenzene, 2,4,5-Trichlorothiophenol, 2,4,5-Trichlorobenzenethiol, 2,4,5-Trichlorophenyl Mercaptan
L03324.06
L03324.03
L03324.06EA
146
EUR
L03324.06
L03324.03
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
2,4,5-Trichlorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 3773-14-6
Molecular Formula: C6H3Cl3S
Formula Weight: 213.51
Odour: Unpleasant
Melting Point: 112-118°
Boiling Point: 153-154°/15mm
Beilstein Reference: 509727
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00014447
Formule:
C₆H₃Cl₃S Kookpunt: 153…154 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 112…118 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014447 CAS nummer: 3773-14-6 EINECS: 223-223-7 UN: 3335 ADR: 9,III |