Laboratoriummessen, PROFI-serie
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181.086 192.031 192.033 192.036 192.053 180.532
RSGA181.086EA 26 EUR
RSGA181.086 233-0141 233-0142 233-0143 233-0145 RSGA180.532
Laboratoriummessen, PROFI-serie
Messen
Chroom-molybdeen-vanadium stalen lemmet, POM-handgreep.
  • De gesmede, ijsgeharde, handgeslepen lemmets zijn uiterst duurzaam en scherp
  • Afwasmachinebestendig
  • Verschillende lemmets voor verschillende toepassingen
Deze hoogwaardige gesmede messen zijn ideaal voor het snijden van folies, buizen, isolatieplaten en andere materialen. Ze kunnen ook gebruikt worden voor voedseltoepassingen, vleeskeuringen en dissecties.