1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11424.06
A11424.14
A11424.22
A11424.06EA
15.8
EUR
A11424.06
A11424.14
A11424.22
1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
1,2,4-Trifluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 367-23-7
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2042865
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000305
Formule:
C₆H₃F₃ Kookpunt: 89…91 °C Smeltpunt: –35 °C Dichtheid: 1,264 Vlampunt: 4 °C (39 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000305 CAS nummer: 367-23-7 EINECS: 206-684-9 UN: 2387 ADR: 3,II |