1,2-Difluorobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
155150100 155150500
ACRO155150100EA 47.6 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzene 98%
1,2-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 92 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 1,158 g/cm³
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000284
CAS nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %