1,2-Difluorobenzene
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00649.1 SB00649EA SB00649.50
MAYBSB00649.1EA 0 EUR
MAYBSB00649.1 MAYBSB00649EA MAYBSB00649.50
1,2-Difluorobenzene
1,2-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 92 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000284
CAS nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II