Trechters, voor eenmalig gebruik
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F490-3 F490-4 F490-1 F490-2
SIMPF490-3EA 54 EUR
SIMPF490-3 SIMPF490-4 SIMPF490-1 SIMPF490-2
Trechters, voor eenmalig gebruik
Trechters Filtertrechters Filtertrechters
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable