1,3-Difluorobenzene 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 41.7 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzene 99+%
1,3-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000327
CAS nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %