1,3-Difluorobenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14387.09
A14387.18
A14387.30
A14387.09EA
35.8
EUR
A14387.09
A14387.18
A14387.30
1,3-Difluorobenzene ≥99%
1,3-Difluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Formule:
C₆H₄F₂ Kookpunt: 82…83 °C Smeltpunt: –59 °C Dichtheid: 1,160 Vlampunt: 2 °C (36 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000327 CAS nummer: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |